missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetaldehyde-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde-d3 |
| CAS | 19901-15-6 |
| Molekylær formel | C2 D3 H O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Acetic Aldehyde-d3, Ethanal-d3, Ethyl Aldehyde-d3, Perdeuteroacetaldehyde-d3, Tetradeuteroacetaldehyde-d3, Acetaldehyde-2,2,2-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C=O |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioacetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.07 |
| Formel vægt | 47.045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?