Få mere at vide
Acetaldehyd Ammoniaktrimer, TRC
Artikelnummer. 30133196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133196 25 g
17972945 5 g
17922075 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13274325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58052-80-5
Molekylær formel C6H21N3O3
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Synonym Hexahydro-2,4,6-trimethyl s-Triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane; trihydrat
SMIL CC(NC(C)N1)NC1C.[3H2O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde Ammonia Trimer
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2