Få mere at vide
Acetaldehyd ammoniak trimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498949
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498949 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15498949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12265.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132,23 g/mol
Acetaldehyd ammoniak trimer anvendes som rensemidler for sulfhydrylforbindelser i naturgas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Acetaldehyd ammoniak trimer bruges som rensemidler for sulfhydrylforbindelser i
naturgas.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Tørres ved 4 °C. Opbevares væk fra luft, fugt og oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde ammonia trimer
CAS 58052-80-5
Smeltepunkt 93 °C til 96 °C
Tæthed 0.852
Kogepunkt 110 °C (dekomponering)
Molekylær formel C6H18N3
MDL nummer MFCD00149559
Mængde 50 g
FN nummer UN1841
Beilstein 3910586
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,40
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
SMIL CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinan;trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 132.23
PubChem CID 2723814
Formel vægt 183.25
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaldehyde-ammonia