Få mere at vide
Acetaldehyd-ammoniaktrimer, 98%
Artikelnummer. 10611643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10611643 100 g 100g
10160022 25 g 25g
10473585 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148531000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58052-80-5
Molekylær formel C6H18N3
Molekylvægt (g/mol) 132.23
MDL nummer MFCD00149559
InChI nøgle MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
PubChem CID 2723814
SMIL CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde ammonia trimer
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95,0 °C til 97,0 °C
Farve Beige
Kogepunkt 110,0 °C
Flammepunkt 55 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, I, 3
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, kloroform
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinan-1,3,5-triium
Formel vægt 183.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.