Få mere at vide
Acetaldehyde ammonia trimer, 98%
Artikelnummer. 10473585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10473585
Brand: Thermo Scientific Acros 148535000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58052-80-5
Molekylær formel C6H18N3
Molekylvægt (g/mol) 132.23
MDL nummer MFCD00149559
InChI nøgle MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
PubChem CID 2723814
SMIL CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde ammonia trimer
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95.0°C to 97.0°C
Farve Beige
Kogepunkt 110.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 26, I, 3
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinan;trihydrat
Formel vægt 183.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.