Få mere at vide
Acetaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) |
| CAS | 1019-57-4 |
| Molekylær formel | C8 H8 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+ |
| SMIL | C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(E)-ethylideneamino]-2,4-dinitroanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.17 |
| Formel vægt | 224.0546 |