Få mere at vide
Acetaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314333
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30314333 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30314333 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV10011300AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Analyt- eller komponentnavne Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 N4 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI formel InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMIL C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(E)-ethylideneamino]-2,4-dinitroanilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 224.17
Mængde 5 ml
Formel vægt 224,0546 g/mol