Få mere at vide
Acetaldehyd 1000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322342
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322342 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322342 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10011000WA1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde
CAS 75-07-0
Analyt- eller komponentnavne Acetaldehyde
Forsendelsestilstand -18 °C
Molekylær formel C2 H4 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, NSC 7594
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
SMIL CC=O
IUPAC navn Acetaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 44.05
Mængde 1 ml
Formel vægt 44,0262 g/mol