Få mere at vide
Cole-Parmer™ Acetal ventil med hurtig afbrydelse af slangeindsats
Samlet længde (metrisk):
4,8 cm
7,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Acetal |
| Samlet længde (metrisk) | 7,8 cm |
| Til brug med | Passer 0,31 tommer. Rør-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Produkttype | Slangeindsats |