Få mere at vide
Cytiva POM-søjleklemme
Artikelnummer. 11310312 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med:
Til ÄKTA Avant eller ÄKTA Pure ved hjælp af skinnesystemet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11310312
Brand: Cytiva 28956319
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ÄKTA™ Avant og rene kromatografisystemer. Cytiva POM Column Clamp er en acetalplastik (POM) holder, der nemt kan indsættes i et ÄKTA skinnesystem til at holde søjler med en 10-21 mm OD
  • Pakke med fem (5) søjleklemmer, der holder søjler med 10 21 –mm udvendig diameter
  • Klæbes nemt til ÄKTA™ Avant eller ÄKTA™ Rene instrumenter ved hjælp af skinnesystemet:
    • Pres klemmens indvendige endetapper sammen
    • Indsæt den pressede ende i instrumentets skinne
    • Drej klemmen 90° og frigive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Klemme
Diameter (metrisk) Udvendig Til 10 til 21 mm OD søjler
Emballagemængde 5 Pakke
Til brug med Til ÄKTA Avant eller ÄKTA Pure ved hjælp af skinnesystemet
Materiale POM