Få mere at vide
Acesulfam Kalium, TRC
Artikelnummer. 30006522
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006522 10 g
17967284 100 mg
17989584 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13250010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55589-62-3
Molekylær formel C4 H4 N O4 S . K
Molekylvægt (g/mol) 201.24
Synonym 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, Acesulfame potassium, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
IUPAC navn kalium; 6-methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2λ^{6}-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one
SMIL [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acesulfame potassium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 200.9498
Procent renhed >95%