Få mere at vide
Acesulfam Kalium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acesulfame potassium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 200.9498 |
| Procent renhed | >95% |