Få mere at vide
Acesulfam Kalium, Mikromol
Beskrivelse
Acesulfam Kalium, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acesulfame potassium |
| CAS | 55589-62-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acesulfame potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4 H4 N O4 S . K |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Acesulfame potassium, Potassium 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-olate 2,2-dioxide, 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (1:1), 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1 |
| Vis mere |