Få mere at vide
Acesulfam kalium 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326956
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326956 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326956 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10010800AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acesulfame potassium
CAS 55589-62-3
Analyt- eller komponentnavne Acesulfame potassium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 N O4 S . K
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acesulfame potassium, Potassium 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-olate 2,2-dioxide, 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (1:1), 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
InChI formel InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
IUPAC navn kalium; 6-methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2λ^{6}-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 201.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 200,9498 g/mol