Få mere at vide
Acesulfame-d4 Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acesulfame-d4 Potassium Salt |
| CAS | 1623054-53-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4D4KNO4S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-d4 2,2-Dioxide Potassium Salt, Acesulfam H-d4 Potassium Salt, 3,4-Dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-one-d4 2,2-Dioxide Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D; |
| SMIL | O=S1(OC(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C(N1[K])=O)=O |
| IUPAC navn | potassium;5-deuterio-2,2-dioxo-6-(trideuteriomethyl)-1-oxa-2λ6-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.27 |
| Vis mere |