Få mere at vide
Acesulfame Aspartame Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C18H23N3O9S |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.45 |
| InChI nøgle | KVHQNWGLVVERFR-ACMTZBLWSA-N |
| SMIL | CC1=CC(=O)NS(=O)(=O)O1.COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-3-{[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propanoic acid; 6-methyl-3,4-dihydro-1,2λ⁶,3-oxathiazine-2,2,4-trione |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |