Få mere at vide
Acesulfame Aspartame Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.45 |
| Produkttype | Impurity |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |