Få mere at vide
ACES, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10819020
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10819020 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10819020 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2935100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale ACES
CAS 7365-82-4
Smeltepunkt 270°C
Farve White
Oplysninger om nedbrydning 293°C
pH 3.6 to 4.4
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Molekylær formel C4H10N2O4S
Emballage Poly Bottle
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formel vægt 182.2
Procent renhed ≥99%
Grad JustPURE