Få mere at vide
ACES (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10429123
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429123 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10429123 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP303100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
ACES biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ACES
CAS 7365-82-4
Smeltepunkt 270°C
Farve White
Oplysninger om nedbrydning 293°C
pH 3.6 to 4.4
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥96 %
Identifikation Pass Test
Molekylær formel C4H10N2O4S
Lineær formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Emballage Glass Bottle
Merck Index 15, 37
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminomethane Sulfonic Acid
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formel vægt 182.19
Procent renhed ≥96%