Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ACES Buffer (0,5 M, pH 7,0)
Artikelnummer. 15403479
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403479 100 mL 100ml
15413479 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403479 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60755.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-82-4
Molekylær formel C4H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 182.194
MDL nummer MFCD00008030
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ACES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL