Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10782495 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10782495 250 g 250g
10400121 25 g 25g
10331564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782495 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228002500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-82-4
Molekylær formel C4H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 182.194
MDL nummer MFCD00008030
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Tekniske data
Absorbans (c=5, H2O), (c=5, H2O) ved 0nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,04 max ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale ACES
Absorbansbetingelser (c=5, H2O)
Navn note Extra Pure
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 3,6 til 4,4 (1% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 37
Formel vægt 182.19
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ekstra ren