Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. p-47778 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10183531
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327671000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACES, >-99%, C4H10N2O4S, CAS Number-7365-82-4, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine, 1kg, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm, (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 99+%, 100.0, 99.0, CHEBI:39062, 100ppm max., White, 230-908-4, 182.19, Biochemical | CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-82-4
Molekylær formel C4H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 182.194
MDL nummer MFCD00008030
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifications
Absorbans (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale ACES
Absorbansbetingelser (5% aq. soln.)
Smeltepunkt 270.0°C to 295.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 37
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble (approx. 40g/L at 20 °C).
Formel vægt 182.19
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk