Tekniske data
| Absorbans | (5 % vandig opløsning), (5 % vandig opløsning) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,04 max ved 260 nm |
| Kemisk navn eller materiale | ACES |
| Absorbansbetingelser | (5 % vandig opløsning) |
| Smeltepunkt | 270,0 °C til 295,0 °C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| pH | 3,6 til 4,4 (1% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Vis mere |