Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 10183531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183531 100 g Plastflaske 100g
10741745 250 g Plastflaske 250g
10117813 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183531 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327671000
 Begrænset vare
På lager
ACES, >-99%, C4H10N2O4S, CAS-nummer-7365-82-4, N-(2-acetamido)-2-aminoethansulfonsyre, N-(Carbamoylmethyl)taurin, 1 kg, 0,02 maks. ved 280 nm, 0,04 maks. ved 260 nm, (5% ak. soln.), (5% aq. soln.) ved 0nm, 99+%, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, 100ppm maks., White, 230-908-4, 182,19, Biochemical | CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-82-4
Molekylær formel C4H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 182.194
MDL nummer MFCD00008030
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Tekniske data
Absorbans (5 % vandig opløsning), (5 % vandig opløsning) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,04 max ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale ACES
Absorbansbetingelser (5 % vandig opløsning)
Smeltepunkt 270,0 °C til 295,0 °C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 3,6 til 4,4 (1% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 37
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig (ca. 40 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 182.19
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk