Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %
Artikelnummer. 11444593
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444593 25 g 25g
11454593 100 g 100g
11464593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444593 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11553.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
ACES bruges som en Goods buffer er en ideel separator i opløsningen af proteinsystemer, en zwitterionisk forbindelse, der bruges i biokemisk og biologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
ACES bruges som en Good ′s buffer er en ideel separator i opløsningen af proteinsystemer, en zwitterionisk forbindelse, der bruges i biokemisk og biologisk forskning.
Opløselighed Opløseligt i vand
(18g/L).
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-82-4
Molekylær formel C4H10N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 182.194
MDL nummer MFCD00008030
InChI nøgle DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethansulfonsyre
SMIL C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ACES
Smeltepunkt ∼275°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 2253770
Merck Index 14,36
Opløselighedsinformation Soluble in water(18g/L).
Formel vægt 182.2
Procent renhed 99%