Få mere at vide
Melford ACES
Artikelnummer. 30018021
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018021 5 kg
30018019 100 g
30018020 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018021 Leverandør Melford Leverandørnr. A225005000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Zwitterionisk buffer brugt i biokemi og molekylærbiologisk forskning.
Zwitterionisk buffer brugt i biokemi og molekylærbiologisk forskning.
  • pKa (25°°C): 6,88
  • Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 6,1 - 7. 5
  • Absorbans 280nm (5% vand):< 0,02
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ACES
CAS 7365-82-4
Mængde 5 kg
Molekylær formel C4H10N2O4S