missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford ACES
Beskrivelse
Zwitterionisk buffer brugt i biokemi og molekylærbiologisk forskning.
Zwitterionisk buffer brugt i biokemi og molekylærbiologisk forskning.
- pKa (25°°C): 6,88
- Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 6,1 - 7. 5
- Absorbans 280nm (5% vand):< 0,02
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACES |
| CAS | 7365-82-4 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C4H10N2O4S |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?