Få mere at vide
Acepyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopenta(c,d)pyrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10/c1-2-11-4-6-13-7-5-12-8-9-15-10-14(3-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H |
| Formel vægt | 226.0783 |
| Procent renhed | >95% |