Få mere at vide
Acepromethazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acepromethazine |
| CAS | 13461-01-3 |
| Molekylær formel | C19H22N2OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone, 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl Methyl Ketone, 1664CB, Aceprometazine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2OS/c1-13(20(3)4)12-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(14(2)22)11-17(19)21/h5-11,13H,12H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C)N(C)C |
| IUPAC navn | 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.46 |