Få mere at vide
Acepromazin-maleat, Mikromol™
Artikelnummer. 17932736
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932736 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0927.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Acepromazin-maleat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acepromazine maleate salt
CAS 3598-37-6
Analyt- eller komponentnavne Acepromazine maleate salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine maleate, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin
InChI formel InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 442.53
Mængde 250 mg
Formel vægt 442.1562 g/mol