Få mere at vide
Acepromazin Maleate, LoGiCal
Artikelnummer. 30463911
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463911 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463911 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0927.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acepromazine maleate salt
CAS 3598-37-6
Analyt- eller komponentnavne Acepromazine maleate salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine maleate, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin
InChI formel InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanon
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 442.53
Mængde 10 mg
Formel vægt 442.1562 g/mol