Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acepromazinmaleat, 98 %
Artikelnummer. 15802534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15802534 250 mg 250mg
15892524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15802534 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462592500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3598-37-6 | C23H26N2O5S | 442,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3598-37-6
Molekylær formel C23H26N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 442.53
InChI nøgle FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
IUPAC navn (2E)-but-2-endisyre; 1-{10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl}ethan-1-on
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(C=C12)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acepromazine maleate
Smeltepunkt 135,0 °C til 138,0 °C
Farve Klar farveløs til gul
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 37 g/L (20°C).
Formel vægt 442.53