Få mere at vide
Acephate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acephate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7) |
| Formel vægt | 183.0119 |