Få mere at vide
Acephate and Methamidophos Mixture 666 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acephate∣Methamidophos |
| CAS | 30560-19-1, 10265-92-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acephate∣Methamidophos |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL |