missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acephate-d6, TRC

Artikelnummer. 30324629
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324629 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30324629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13085210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acephate-d6
CAS 2109699-73-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C42 H6 H4 N O3 P S
Mængde 10 mg
Synonym Acetylphosphoramidothioic Acid O,S-Dimethyl Ester, Ortho 12420, Orthene
InChI formel InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i2D3,3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(NC(=O)C)SC([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N-[trideuteriomethoxy(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 189.203
Formel vægt 189.0496
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.