Få mere at vide
Acephate-d3 (N-Acetyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acephate D3 (acetyl D3) |
| CAS | 2140327-70-2 |
| Molekylær formel | C4 D3 H7 N O3 P S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Acephate D3 (acetyl D3), Acephate-d3 (N-Acetyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)NP(=O)(OC)SC |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.1843 |
| Formel vægt | 186.0307 g/mol |
| Vis mere |