Få mere at vide
Acenocoumarol, TRC
Artikelnummer. 18082150
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082150 25 mg
18052550 10 mg
17939969 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13080025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152-72-7
Molekylær formel C19 H15 N O6
Molekylvægt (g/mol) 353.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (±)-Acenocoumarin, (±)-Acenocoumarol, (±)-Nicoumalone, (±)-p-Nitrowarfarin, 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Nitrophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(4'-Nitrophenyl)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(p-Nitrophenol)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, DL-3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenocoumarol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Formel vægt 353.0899