missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acenocoumarol, TRC

Artikelnummer. 18052550
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18052550 10 mg
17939969 50 mg
18082150 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13080010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 152-72-7
Molekylær formel C19 H15 N O6
Molekylvægt (g/mol) 353.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (±)-Acenocoumarin, (±)-Acenocoumarol, (±)-Nicoumalone, (±)-p-Nitrowarfarin, 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Nitrophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(4'-Nitrophenyl)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(p-Nitrophenol)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, DL-3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acenocoumarol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Formel vægt 353.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.