Få mere at vide
Acenocoumarol, Mikromol™
Artikelnummer. 18051870
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18051870 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1205.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acenocoumarol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenocoumarol
CAS 152-72-7
Analyt- eller komponentnavne Acenocoumarol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H15 N O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil, Coumarin, 3-(alpha-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (+/-)-Acenocoumarin, (+/-)-Acenocoumarol, (+/-)-Nicoumalone, (+/-)-p-Nitrowarfarin, 3-(alpha-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-p-Nitrophenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[alpha-(4'-Nitrophenyl)-beta-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[alpha-(p-Nitrophenol)-beta-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin
InChI formel InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 353.33
Mængde 250 mg
Formel vægt 353.0899 g/mol