Få mere at vide
Acenocoumarol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16428648 10 mg
16411098 5 mg
16404527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16428648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.
Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenocoumarol
CAS 152-72-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H15NO6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (283.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)CC(C)=O)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
Molekylvægt (g/mol) 353.33
Formel vægt 353.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation