missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acenocoumarol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenocoumarol-d5 |
| CAS | 1185071-64-0 |
| Molekylær formel | C19 D4 H11 N O6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3/i6D,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)butyl]chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.35 |
| Formel vægt | 357.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?