Få mere at vide
Acenaphthylen, TRC
Artikelnummer. 30323450
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30323450 25 g
1 options
Artikelnummer. 30323450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13075025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Molekylær formel C12 H8
Mængde 25 g
Synonym Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
InChI formel InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMIL C1=Cc2cccc3cccc1c23
IUPAC navn Acenaphtylen
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0626