missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acenaphthylen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthylene |
| CAS | 208-96-8 |
| Molekylær formel | C12 H8 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H |
| SMIL | C1=Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC navn | Acenaphtylen |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0626 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?