Få mere at vide
Acenaphthylen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329157 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16329157 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16329157 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S115
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Acenaphthylen208-96-81000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthylene
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 208-96-8, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C12H8
MDL nummer MFCD00003806
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
IUPAC navn acenafthylen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 152.20
PubChem CID 9161
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:33081
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acenaphthylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug