missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acenaphthylene-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthylene D8 |
| CAS | 93951-97-4 |
| Molekylær formel | C12 2H8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acenaphthylene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Acenaphthylene-d8 (9CI), Acenaphthylene D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c1c23 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.24 |
| Formel vægt | 160.1128 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?