Få mere at vide
Acenaphthylene-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acenaphthylene D8 |
| CAS | 93951-97-4 |
| Molekylær formel | C12 2H8 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Acenaphthylene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Acenaphthylene-d8 (9 CI), Acenaphthylene D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]C1=C([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1c23 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioacenaphthylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.24 |
| Formel vægt | 160.1128 g/mol |
| Vis mere |