missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acenaphthylen-d8, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16320028 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16320028 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16320028 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S116

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Indeholder

Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
Acenaphthylen-d893951-97-41000 μg/ml

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acenaphthylene-d8
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 93951-97-4, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C12H8
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle HXGDTGSAIMULJN-PGRXLJNUSA-N
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC3=CC=C2
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioacenaphthylen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 160.245
PubChem CID 12214913
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acenaphthylene-d8
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.