Få mere at vide
Acenaphthylene, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31071500
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31071500 25 g
31058342 10 g
31058659 100 g
31067593 500 g
31068456 5 g
31062125 1 g
31057422 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31071500 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11203425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Molekylær formel C12H8
MDL nummer MFCD00003806
Mængde 25 g
SMIL C12=CC=CC3=C1C(C=C2)=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Procent renhed 96%