Få mere at vide
Acenaphthenequinone, 95%
Artikelnummer. 10677432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677432 25 g Glasflaske 25g
10579443 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102190250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-86-0
Molekylær formel C12H6O2
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00003805
InChI nøgle AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
IUPAC navn acenaphthylen-1,2-dion
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthenequinone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 257.0°C to 263.0°C
Farve Okker
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 07, 744
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,benzene,soluble in ligroin
Formel vægt 182.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver eller granulat
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acenaphthenequinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.