Få mere at vide
Acenaphthenequinone, 95%
Artikelnummer. 11495457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495457 5 g 5g
11405467 25 g 25g
11394619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23466.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.178 g/mol
Acenaphthenequinon anvendes til fremstilling af acetylcholinesterasehæmmende midler. Det bruges også til fremstilling af tænd-sensorer til cystein/homocystein og dets anvendelse i bioimaging. Yderligere bruges det som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og lægemidler. Ud over dette bruges det i kemisk forskning som et lægemiddel og terapeutisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acenaphthenequinon anvendes til fremstilling af acetylcholinesterasehæmmende midler. Det bruges også til fremstilling af tænd-sensorer til cystein/homocystein og dets anvendelse i bioimaging. Yderligere bruges det som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer og lægemidler. Ud over dette bruges det i kemisk forskning som et lægemiddel og terapeutisk middel.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-86-0
Molekylær formel C12H6O2
Molekylvægt (g/mol) 182.178
MDL nummer MFCD00003805
InChI nøgle AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
IUPAC navn acenaphthylen-1,2-dion
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthenequinone
Smeltepunkt 253°C to 262°C
Mængde 5 g
Beilstein 879172
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 182.18
Procent renhed 95%